Learn More
Novus Biologicals™ Human Breast Tumor Tissue MicroArray (Tumor)
Artikelnummer. 18693039 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 Slides
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18693039 5 Slides 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18693039 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP242060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    841.00 CHF
    794.85 CHF / 5 Stück
    Sparen 46.15 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 5 Slides
Spezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin