Learn More
R&D Systems™ Human Brain Thalamus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Multiple Sclerosis)
Artikelnummer. 18227631 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18227631 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18227631 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NB82059406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    988.00 CHF
    934.50 CHF / 1 Milligramm
    Sparen 53.50 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems.
The Human Brain Thalamus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Multiple Sclerosis) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Total Protein - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Thalamus
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Multiple Sclerosis
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Konzentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Brain Thalamus Whole Tissue Lysate (Adult Multiple Sclerosis)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Produktlinie Novus
Protein State Native
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Nervous
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke