Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Precentral Gyrus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Alzheimer's)
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Beschreibung
The Human Brain Precentral Gyrus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Alzheimer's) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Tissue | Nervous |
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - Alzheimers Disease: Brain: Precentral Gyrus |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Gewebezustand | Alzheimer's |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke