Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Pons Whole Tissue Lysate (Adult Whole Progressive Supranuclear Palsy)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Brain Pons Whole Tissue Lysate (Adult Whole Progressive Supranuclear Palsy) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Tissue | Nervous |
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Pons |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Gewebezustand | Progressive Supranuclear Palsy |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke