Learn More
R&D Systems™ Human Brain Pons Whole Tissue Lysate (Adult Whole Multiple Sclerosis)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Brain Pons Whole Tissue Lysate (Adult Whole Multiple Sclerosis) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Pons |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Gewebezustand | Multiple Sclerosis |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Produkttyp | Human Brain Pons Whole Tissue Lysate (Adult Multiple Sclerosis) |
| Inhalt und Lagerung | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke