Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Pituitary Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Brain Pituitary Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Tissue | Nervous |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Pituitary |
| Zelluläre Fraktion | Membrane |
| Gewebezustand | Normal |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 2 mg/mL |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke