Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Parietal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Multiple Sclerosis)
Artikelnummer. 18227861 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18227861 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18227861 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82059401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    988.00 CHF
    934.50 CHF / 1 Milligramm
    Sparen 53.50 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The Human Brain Parietal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Multiple Sclerosis) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Nervous
Menge 1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Total Protein - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Parietal Lobe
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Multiple Sclerosis
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Konzentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Brain Parietal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Multiple Sclerosis)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke