Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Optic Nerve Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Artikelnummer. 18289673 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 18289673
Marke: Novus Biologicals™ NB82059192
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The Human Brain Optic Nerve Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Nervous
Menge 1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Optic Nerve
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Normal
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Konzentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Brain Optic Nerve Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke