Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Alzheimer's)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Alzheimer's) is derived from human.
Spezifikation
Spezifikation
| Tissue | Brain |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Membrane Protein - Alzheimers Disease: Brain: Hippocampus |
| Zelluläre Fraktion | Membrane |
| Gewebezustand | Alzheimer's |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Produkttyp | Human Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Alzheimer's) |
| Inhalt und Lagerung | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke