Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Frontal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Progressive Supranuclear Palsy)
Artikelnummer. 18232881 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18232881 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18232881 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NB82059380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1125.00 CHF
    1062.60 CHF / 1 Milligramm
    Sparen 62.40 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Human Brain Frontal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Progressive Supranuclear Palsy) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Nervous
Menge 1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Total Protein - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Frontal Lobe
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Progressive Supranuclear Palsy
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Konzentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Brain Frontal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Progressive Supranuclear Palsy)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke