Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Corpus Callosum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Multiple Sclerosis)
Artikelnummer. 18236175 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 18236175
Marke: Novus Biologicals™ NB82059397
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The Human Brain Corpus Callosum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Multiple Sclerosis) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Nervous
Menge 1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Total Protein - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Corpus Callosum
Zelluläre Fraktion Whole
Gewebezustand Multiple Sclerosis
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Konzentration 5 mg/mL
Produkttyp Human Brain Corpus Callosum Whole Tissue Lysate (Adult Multiple Sclerosis)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke