Learn More
Novus Biologicals™ Human Bone Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor)
Artikelnummer. 18265790 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18265790 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18265790 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBL126417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1335.00 CHF
    1262.10 CHF / 0.1 Milligramm
    Sparen 72.90 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
The Human Bone Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Tumor) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tissue Bone/Cartilage
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Testspezifität Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Bone
Zelluläre Fraktion Membrane
Gewebezustand Tumor
Kreuzreaktivität Human
Wirtsspezies Human
Produkttyp Human Bone Membrane Tissue Lysate (Adult Tumor)
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Lebensphase Erwachs.
Protein State Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke