Learn More
Abnova™ Human BARHL2 Partial ORF (NP_064447, 145 a.a. - 234 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00343472-Q01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16122847
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: KDILGDSKPLAACAPYSTSVSSPHHTPKQESNAVHESFRPKLEQEDSKTKLDKREDSQSDIKCHGTKEEGDREITSSRESPPVRAKKPRK
Spezifikation
Spezifikation
NP_064447
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
KDILGDSKPLAACAPYSTSVSSPHHTPKQESNAVHESFRPKLEQEDSKTKLDKREDSQSDIKCHGTKEEGDREITSSRESPPVRAKKPRK
RUO
BARHL2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
343472
BARHL2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BARHL2