Learn More
Abnova™ Human BARHL2 Partial ORF (NP_064447, 145 a.a. - 234 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_064447
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 343472
Molekulargewicht 35.64kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16132847
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00343472-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16122847
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00343472-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: KDILGDSKPLAACAPYSTSVSSPHHTPKQESNAVHESFRPKLEQEDSKTKLDKREDSQSDIKCHGTKEEGDREITSSRESPPVRAKKPRK
Spezifikation
Spezifikation
NP_064447
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BARHL2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
343472
BARHL2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
KDILGDSKPLAACAPYSTSVSSPHHTPKQESNAVHESFRPKLEQEDSKTKLDKREDSQSDIKCHGTKEEGDREITSSRESPPVRAKKPRK
RUO
BARHL2
Recombinant
wheat germ expression system