Learn More
Abnova™ Human ATPAF1 Partial ORF (NP_073582, 219 a.a. - 328 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_073582
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 64756
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16129706
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00064756-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16119706
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00064756-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes an assembly factor for the F(1) component of the mitochondrial ATP synthase. This protein binds specifically to the F1 beta subunit and is thought to prevent this subunit from forming nonproductive homooligomers during enzyme assembly. Alternatively spliced transcript variants have been identified, but the biological validity of some of these variants has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: LHFTALINIQTRGEAAASQLILYHYPELKEEKGIVLMTAEMDSTFLNVAEAQCIANQVQLFYATDRKETYGLVETFNLRPNEFKYMSVIAELEQSGLGAELKCAQNQNKT
Spezifikation
Spezifikation
NP_073582
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ATP11/ATP11p/FLJ22351/MGC88060
ATPAF1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
64756
ATPAF1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LHFTALINIQTRGEAAASQLILYHYPELKEEKGIVLMTAEMDSTFLNVAEAQCIANQVQLFYATDRKETYGLVETFNLRPNEFKYMSVIAELEQSGLGAELKCAQNQNKT
RUO
ATPAF1