missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human Adrenal Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor)
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
The Human Adrenal Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Tissue | Endocrine |
| Menge | 1 mg |
| Lagerungspuffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Testspezifität | Total Protein - Human Tumor Tissue: Adrenal |
| Zelluläre Fraktion | Whole |
| Gewebezustand | Tumor |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Wirtsspezies | Human |
| Konzentration | 5 mg/mL |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?