Learn More
Fisherbrand™ Kreuzförmige Rührstäbe
Artikelnummer. 16215791 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
45 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
27 mm
37 mm
Höhe (metrisch):
27 mm
37 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 16215791
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bietet besonders bei niedrigen Drehzahlen ein sehr stabiles Rühren. Fisherbrand™ kreuzförmige Rührstäbe werden isostatisch aus reinem, von der FDA zugelassenem, PTFE-Kunststoff geformt.
  • Garantiert inert und auslaufsicher
  • Erhältlich mit Alnico V- oder Seltenerdmagneten
  • Einzeln poliert für längere Sauberkeit
Bestellinformation
Abmessungen L x B
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Abmessungen (L x B x H) 45 x 27 x 27 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Höhe (metrisch) 27 mm
Durchmesser (metrisch) 27 mm
Länge (metrisch) 45 mm
Menge Je 1