Learn More
Fisherbrand™ Kreuzförmige Rührstäbe
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
45 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
27 mm
37 mm
Höhe (metrisch):
27 mm
37 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Abmessungen (L x B x H) | 70 x 37 x 37 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße / Heizrührer |
| Höhe (metrisch) | 37 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 37 mm |
| Länge (metrisch) | 70 mm |
| Menge | Je 1 |