Learn More
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™ Fast High-Throughput PCR Product Cleanup
Die HT ExoSAP-IT schnelle PCR-Produkt-Aufreinigung mit hohem Durchsatz ist mit einem verkürzten 14-Minuten-Protokoll eine äußerst stabile, maßgeschneiderte Formulierung des ursprünglichen ExoSAP-IT Reagenz
Marke: Applied Biosystems™ 785951EA
Beschreibung
HT ExoSAP-IT Fast High-Throughput PCR Product Cleanup, with its shortened 14 minute protocol, is a highly stable, customized formulation of the original ExoSAP-IT reagent. It is ideal for high-throughput PCR product cleanup using liquid handling platforms and multi-channel pipettes. Multiple packaging formats (vials, 8-tube strips, 96-well plates) ensure ease of use and flexibility in experimental design.
- 14-minütiges Protokoll ist die Hälfte der Zeit von Standardprotokollen
- PCR-Reinigung mit einem Röhrchen: Fügen Sie HT ExoSAP-IT Fast-Reagenz direkt zum PCR-Produkt hinzu
- 100 % Probenrückgewinnung: Kein Verlust von PCR-Produkten unabhängig von der Fragmentgröße
- Stabil bei 4 °C für einen Monat
- Entfernt überflüssige Primer und dNTPs: Beeinträchtigt nicht die Sequenzierung nachgelagerter Anwendungen, SNP-Analyse, Single Base Extension, Fragmentanalyse
- Er eignet sich ideal für die Reinigung von PCR-Produkten mit hohem Durchsatz mithilfe von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten
- Verschiedene Verpackungsformate (Fläschchen, 8-Röhrchenstreifen, 96-Well Mikrotiterplatten) sorgen für einfache Handhabung und Flexibilität bei der experimentellen Konstruktion
Bestellinformation
Je

Spezifikation
-20 °C | |
8 Tube Strip, 96-well Plate, Fläschchen | |
480 Reaktionen | |
Jeweils |
Schnelle PCR-Produkt-Aufreinigung mit hohem Durchsatz, hochstabiles 4-minütiges Protokoll, ideal für PCR-Produkt-Aufreinigung mit hohem Durchsatz unter Verwendung von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten | |
Für die Reinigung von PCR-Produkten mit hohem Durchsatz mithilfe von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten | |
HT ExoSAP-IT™ Fast High-Throughput PCR Product Clean-up | |
14 min. |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.