Learn More
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™ Fast High-Throughput PCR Product Cleanup
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
20 Reaktionen
480 Reaktionen
5760 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
20 Reaktionen
Beschreibung
HT ExoSAP-IT Fast High-Throughput PCR Product Cleanup, with its shortened 14 minute protocol, is a highly stable, customized formulation of the original ExoSAP-IT reagent. It is ideal for high-throughput PCR product cleanup using liquid handling platforms and multi-channel pipettes. Multiple packaging formats (vials, 8-tube strips, 96-well plates) ensure ease of use and flexibility in experimental design.
- 14-minütiges Protokoll ist die Hälfte der Zeit von Standardprotokollen
- PCR-Reinigung mit einem Röhrchen: Fügen Sie HT ExoSAP-IT Fast-Reagenz direkt zum PCR-Produkt hinzu
- 100 % Probenrückgewinnung: Kein Verlust von PCR-Produkten unabhängig von der Fragmentgröße
- Stabil bei 4 °C für einen Monat
- Entfernt überflüssige Primer und dNTPs: Beeinträchtigt nicht die Sequenzierung nachgelagerter Anwendungen, SNP-Analyse, Single Base Extension, Fragmentanalyse
- Er eignet sich ideal für die Reinigung von PCR-Produkten mit hohem Durchsatz mithilfe von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten
- Verschiedene Verpackungsformate (Fläschchen, 8-Röhrchenstreifen, 96-Well Mikrotiterplatten) sorgen für einfache Handhabung und Flexibilität bei der experimentellen Konstruktion
Bestellinformation
Je
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Beschreibung | Schnelle PCR-Produkt-Aufreinigung mit hohem Durchsatz, hochstabiles 4-minütiges Protokoll, ideal für PCR-Produkt-Aufreinigung mit hohem Durchsatz unter Verwendung von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten |
| Format | 8 Tube Strip, 96-well Plate, Fläschchen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Reinigung von PCR-Produkten mit hohem Durchsatz mithilfe von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten |
| Anzahl Reaktionen | 480 Reaktionen |
| Produkttyp | HT ExoSAP-IT™ Fast High-Throughput PCR Product Clean-up |
| Menge | Jeweils |
| Prüfzeit | 14 min. |