Learn More
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™ Fast High-Throughput PCR Product Cleanup
Die HT ExoSAP-IT schnelle PCR-Produkt-Aufreinigung mit hohem Durchsatz ist mit einem verkürzten 14-Minuten-Protokoll eine äußerst stabile, maßgeschneiderte Formulierung des ursprünglichen ExoSAP-IT Reagenz
934.00 CHF - 3930.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
---|---|
Format | 8 Tube Strip, 96-well Plate, Fläschchen |
Endprodukttyp | Schnelle PCR-Produkt-Aufreinigung mit hohem Durchsatz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Reinigung von PCR-Produkten mit hohem Durchsatz mithilfe von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten |
Produkttyp | HT ExoSAP-IT™ Fast High-Throughput PCR Product Clean-up |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15869916
|
Applied Biosystems™
785955000RXN |
Schnelle PCR-Produkt-Aufreinigung mit hohem Durchsatz, 5000 rxns, hochstabiles 4-minütiges Protokoll, ideal für PCR-Produkt-Aufreinigung mit hohem Durchsatz unter Verwendung von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten | Für die Reinigung von PCR-Produkten mit hohem Durchsatz mithilfe von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten | 5000 | N/A | ||||
15829916
|
Applied Biosystems™
785951000RXN |
Schnelle PCR-Produkt-Aufreinigung mit hohem Durchsatz, 1000 rxns, hochstabiles 4-minütiges Protokoll, ideal für PCR-Produkt-Aufreinigung mit hohem Durchsatz unter Verwendung von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten | Für die Reinigung von PCR-Produkten mit hohem Durchsatz mithilfe von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten | 1000 | N/A | ||||
Beschreibung
- 14-minütiges Protokoll ist die Hälfte der Zeit von Standardprotokollen
- PCR-Reinigung mit einem Röhrchen: Fügen Sie HT ExoSAP-IT Fast-Reagenz direkt zum PCR-Produkt hinzu
- 100 % Probenrückgewinnung: Kein Verlust von PCR-Produkten unabhängig von der Fragmentgröße
- Stabil bei 4 °C für einen Monat
- Entfernt überflüssige Primer und dNTPs: Beeinträchtigt nicht die Sequenzierung nachgelagerter Anwendungen, SNP-Analyse, Single Base Extension, Fragmentanalyse
- Er eignet sich ideal für die Reinigung von PCR-Produkten mit hohem Durchsatz mithilfe von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten
- Verschiedene Verpackungsformate (Fläschchen, 8-Röhrchenstreifen, 96-Well Mikrotiterplatten) sorgen für einfache Handhabung und Flexibilität bei der experimentellen Konstruktion
Spezifikation
-20 °C | |
Schnelle PCR-Produkt-Aufreinigung mit hohem Durchsatz | |
HT ExoSAP-IT™ Fast High-Throughput PCR Product Clean-up | |
14 min |
8 Tube Strip, 96-well Plate, Fläschchen | |
Für die Reinigung von PCR-Produkten mit hohem Durchsatz mithilfe von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten | |
Jeweils |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.