Learn More
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™ Fast High-Throughput PCR Product Cleanup
Artikelnummer. 15869916
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1.000 Reaktionen
5000 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15869916
Marke: Applied Biosystems™ 785955000RXN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die HT ExoSAP-IT schnelle PCR-Produkt-Aufreinigung mit hohem Durchsatz ist mit einem verkürzten 14-Minuten-Protokoll eine äußerst stabile, maßgeschneiderte Formulierung des ursprünglichen ExoSAP-IT Reagenz
  • 14-minütiges Protokoll ist die Hälfte der Zeit von Standardprotokollen
  • PCR-Reinigung mit einem Röhrchen: Fügen Sie HT ExoSAP-IT Fast-Reagenz direkt zum PCR-Produkt hinzu
  • 100 % Probenrückgewinnung: Kein Verlust von PCR-Produkten unabhängig von der Fragmentgröße
  • Stabil bei 4 °C für einen Monat
  • Entfernt überflüssige Primer und dNTPs: Beeinträchtigt nicht die Sequenzierung nachgelagerter Anwendungen, SNP-Analyse, Single Base Extension, Fragmentanalyse
  • Er eignet sich ideal für die Reinigung von PCR-Produkten mit hohem Durchsatz mithilfe von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten
  • Verschiedene Verpackungsformate (Fläschchen, 8-Röhrchenstreifen, 96-Well Mikrotiterplatten) sorgen für einfache Handhabung und Flexibilität bei der experimentellen Konstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Format 8 Tube Strip, 96-well Plate, Fläschchen
Endprodukttyp Schnelle PCR-Produkt-Aufreinigung mit hohem Durchsatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Reinigung von PCR-Produkten mit hohem Durchsatz mithilfe von Liquid-Handling-Plattformen und Mehrkanalpipetten
Anzahl Reaktionen 5000 Reaktionen
Produkttyp HT ExoSAP-IT™ Fast High-Throughput PCR Product Clean-up
Menge Jeweils
Prüfzeit 14 min