missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HSPA8/HSC71/Hsc70 Antibody (1D9), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
Marke: Novus Biologicals NBP1-97498-0.025MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HSPA8/HSC71/Hsc70 Monoclonal specifically detects HSPA8/HSC71/Hsc70 in Porcine, Plant samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
| HSPA8/HSC71/Hsc70 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS and 50% Glycerol with 0.09% Sodium Azide | |
| HSPA8 | |
| Recombinant spinach Hsc70 (Hsp73). | |
| 0.025 mg | |
| Primary | |
| Pig, Plant | |
| Purified |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| plant | |
| Western Blot 1:1000, Immunoprecipitation 1:10-1:500 | |
| Heat shock 70 kDa protein 8, heat shock 70kD protein 8, heat shock 70kDa protein 8, heat shock cognate 71 kDa protein, heat shock cognate protein 54, heat shock cognate protein, 71-kDa, HSC54, HSC70heat shock 70kd protein 10, HSC71, HSP71, HSP73constitutive heat shock protein 70, HSPA10, LAP1, lipopolysaccharide-associated protein 1, LPS-associated protein 1, MGC131511, MGC29929, NIP71, N-myristoyltransferase inhibitor protein 71 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| 3312 | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur