Learn More
HSPA8/HSC71/Hsc70 Antibody (1D9), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
203.00 CHF - 856.00 CHF
Spezifikation
Antigen HSPA8/HSC71/Hsc70
Klon plant
Verdünnung Western Blot 1:1000, Immunoprecipitation 1:10-1:500
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18033319
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-97498-0.025MG
0.025 mg
203.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18037519
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-97498-0.05MG
0.05 mg
458.00 CHF
0.05 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18141680
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-97498-0.2MG
0.2 mg
856.00 CHF
0.20 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
HSPA8/HSC71/Hsc70 Monoclonal specifically detects HSPA8/HSC71/Hsc70 in Porcine, Plant samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
Spezifikation
Spezifikation
HSPA8/HSC71/Hsc70
Western Blot 1:1000, Immunoprecipitation 1:10-1:500
Monoclonal
Purified
RUO
PBS and 50% Glycerol with 0.09% Sodium Azide
3312
Recombinant spinach Hsc70 (Hsp73).
Primary
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
plant
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Pig, Plant
Heat shock 70 kDa protein 8, heat shock 70kD protein 8, heat shock 70kDa protein 8, heat shock cognate 71 kDa protein, heat shock cognate protein 54, heat shock cognate protein, 71-kDa, HSC54, HSC70heat shock 70kd protein 10, HSC71, HSP71, HSP73constitutive heat shock protein 70, HSPA10, LAP1, lipopolysaccharide-associated protein 1, LPS-associated protein 1, MGC131511, MGC29929, NIP71, N-myristoyltransferase inhibitor protein 71
HSPA8
IgG1
Protein G purified