Learn More
Abnova™ HSBP1 (Human) Recombinant Protein
Human HSBP1 full-length ORF ( AAH07515, 1 a.a. - 76 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00003281-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16126401
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MAETDPKTVQDLTSVVQTLLQQMQDKFQTMSDQIIGRIDDMSSRIDDLEKNIADLMTQAGVEELESENKIPATQKS
Spezifikation
Spezifikation
AAH07515
heat shock factor binding protein 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HSBP1
GST
3281
Wheat germ expression system
10 μg
DKFZp686D1664, DKFZp686O24200, NPC-A-13
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer