Learn More
Abnova™ HSBP1 (Human) Recombinant Protein
Human HSBP1 full-length ORF ( AAH07515, 1 a.a. - 76 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH07515 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 3281 |
Name | heat shock factor binding protein 1 |
Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16126401
|
Abnova™
H00003281-P01.10UG |
10 μg |
361.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16136401
|
Abnova™
H00003281-P01.25UG |
25 μg |
547.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sequence: MAETDPKTVQDLTSVVQTLLQQMQDKFQTMSDQIIGRIDDMSSRIDDLEKNIADLMTQAGVEELESENKIPATQKS
Spezifikation
AAH07515 | |
heat shock factor binding protein 1 | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
DKFZp686D1664, DKFZp686O24200, NPC-A-13 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
3281 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HSBP1 | |
GST |