Learn More
IKA™ HS 260 Basic
Kompakter, flacher Schüttler mit idealer Schwungbewegung für ein maximales Schüttelgewicht von 7,5 kg.
2835.00 CHF
Spezifikation
Drehzahlbereich | 0 to 300 rpm |
---|---|
Spannung | 100/120 V, 220/240 V |
Temperaturbereich (metrisch) | 5°C to 50°C |
Produkttyp | Reciprocating Shaker |
Frequenz | 50/60 Hz |
Beschreibung
- Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
- LED-Anzeige für Drehzahl und Zeiteinstellung
- Eine große Auswahl an Befestigungskombinationen ermöglicht die Verwendung von Gefäßen in fast allen Formen und Größen.
Spezifikation
0 to 300 rpm | |
5°C to 50°C | |
50/60 Hz | |
LED line |
100/120 V, 220/240 V | |
Reciprocating Shaker | |
420 x 360 x 100 mm | |
5 to 50 min. |