missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ HS 260 Basic

Artikelnummer. 16218121 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
16218121 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16218121 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0003066603
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kompakter, flacher Schüttler mit idealer Schwungbewegung für ein maximales Schüttelgewicht von 7,5 kg.

  • Elektronische Einstellung von Drehzahl und Zeitschaltuhr
  • LED-Anzeige für Drehzahl und Zeiteinstellung
  • Eine große Auswahl an Befestigungskombinationen ermöglicht die Verwendung von Gefäßen in fast allen Formen und Größen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Drehzahlbereich 0 bis 300 U/min
Spannung 100/120 V, 220/240 V
Temperaturbereich (metrisch) 5°C bis 50°C
Produkttyp Reciprocating Shaker
Steckertyp CH-Stecker
Frequenz 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 420 x 360 x 100 mm
Display LED-Zeile
Zeitschaltbereich 5 bis 50 min
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.