Learn More
Novus Biologicals™ HRAS like suppressor 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Ziel | HRAS like suppressor |
| Synonym | A-C1, HRAS-like suppressor, HRASLS1, H-REV107, H-REV107 protein-related protein, HSD28, phospholipase A |
| Gensymbol | PLAAT1 |