Learn More
Cytiva HR (High Resolution) Chromatographiesäulen
Die HR-Säulen (High Resolution) eignen sich für umfangreiche Anwendungen mit Hochleistungsmedien.
Marke: Cytiva 18-1000-98
Additional Details : Gewicht : 0.35000kg
Beschreibung
- Die HR-Säulen sind mit jedem Hochleistungssystem einschließlich ÄKTA-Systemen kompatibel und bieten präzise Probenapplikation und -elution sowie eine hervorragende physikalische und chemische Stabilität.
- HR-16-Säulen sind in drei verschiedenen Längen erhältlich: 5, 10 und 50 cm
- Die Glaskonstruktion ohne Metallteile ermöglicht jederzeit eine visuelle Überprüfung.
- Eine große Auswahl an Zubehör, Adaptern und Ersatzteilen ist erhältlich.
Spezifikation
HR (High Resolution) Chromatographiesäulen | |
16 mm | |
Borosilikatglas | |
HR (High Resolution) Chromatography Column |
5.4-13.7 ml (mit einem Adapter), 0-13.9 ml (mit 2 Adaptern) | |
50 mm | |
430 psi (30 bar) |