Learn More
Cytiva HR (High Resolution) Chromatographiesäulen
Die HR-Säulen (High Resolution) eignen sich für umfangreiche Anwendungen mit Hochleistungsmedien.
974.00 CHF - 1211.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp HR (High Resolution) Chromatographiesäulen
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Material Borosilikatglas
Max. Druck 430 psi (30 bar)
Säulentyp HR (High Resolution) Chromatography Column
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10794772
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
18-1460-01
16 mm 500 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10009319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
19-7403-01
16 mm 100 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10251260
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
18-1000-98
16 mm 50 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Die HR-Säulen sind mit jedem Hochleistungssystem einschließlich ÄKTA-Systemen kompatibel und bieten präzise Probenapplikation und -elution sowie eine hervorragende physikalische und chemische Stabilität.
  • HR-16-Säulen sind in drei verschiedenen Längen erhältlich: 5, 10 und 50 cm
  • Die Glaskonstruktion ohne Metallteile ermöglicht jederzeit eine visuelle Überprüfung.
  • Eine große Auswahl an Zubehör, Adaptern und Ersatzteilen ist erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
HR (High Resolution) Chromatographiesäulen
Borosilikatglas
HR (High Resolution) Chromatography Column
16 mm
430 psi (30 bar)