Learn More
SCAT™ HPLC Air Valve, for PFAS Analytic
The SCAT air valve blocks harmful vapours and ensures safe pressure equalisation in the storage tanks of your HPLC. Solvent mixtures remain stable: thanks to closed system without evaporation.
auf Anfrage - 280.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Red, Green |
---|---|
Typ | Valve |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC analysis |
Zur Verwendung mit (Geräte) | SCAT Safety Caps for PFAS-Analytic |
Material | PP |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18686458
![]() |
SCAT™
317011 |
1 Ea. | ||||||||
18696488
![]() |
SCAT™
397008-PP |
8 Pk. |
236.00 CHF
8 Sets |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18606498
![]() |
SCAT™
397010-PP |
10 Pk. |
280.00 CHF
10 Sets |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- With Luer-Lock connection for gassing the solvents and change indicator for timely change.
- Made of PP for PFAS analysis of polyfluorinated chemicals (formerly: PFC)
- UNF 1/4 in. 28G thread size fits to any SCA PFAS-Analytic Safety Cap for PFAS Analysis
Spezifikation
Red, Green | |
HPLC analysis | |
PP |
Valve | |
SCAT Safety Caps for PFAS-Analytic | |
UNF 1/4 in. 28G |