Learn More
SCAT™ HPLC Air Valve, for PFAS Analytic
Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Menge:
10/Packung
8/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Bogen
10 Sets
8 Sets
Beschreibung
- With Luer-Lock connection for gassing the solvents and change indicator for timely change.
- Made of PP for PFAS analysis of polyfluorinated chemicals (formerly: PFC)
- UNF 1/4 in. 28G thread size fits to any SCA PFAS-Analytic Safety Cap for PFAS Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SCAT Safety Caps for PFAS-Analytic |
| Material | PP |
| Gewindegröße | UNF 1/4 in. 28G |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | HPLC analysis |
| Typ | Valve |
| Menge | Je 1 |
| Farbe | Red, Green |