Learn More
Gestigkeit Harry Hotplate with Performance Control
Artikelnummer. 10212731
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
312 x 312 x 170 mm
364 x 514 x 170 mm
442 x 592 x 170 mm
Wirkleistung:
1800 W
2850 W
4000 W
Gewicht (metrisch):
10 kg
18 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10212731
Marke: Gestigkeit Harry HD0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hotplate with Performance Control are robust and highly durable in non-stop operation.
  • Elektrische Heizplatten mit variabler Temperaturregelung, mit oder ohne thermostatischen Regler. Robuste Konstruktion für kontinuierliche Leistung. Heizplatte aus Aluminiumlegierung.
  • Durch das asymmetrische, Langzeitheizsystem (Heizplattenecken und -kanten sind stärker beheizt) ist eine gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Heizfläche gewährleistet.
  • Asbest-freie Isolierung. Gehäusekonstruktion aus hochwertigem Edelstahl Nr. 1.4301, wobei das Mittelteil zusätzlich orange lackiert ist.
  • Vier verstellbare Füße sorgen für zusätzliche Stabilität. Verbindungskabel ca. 1,7 m lang, 230 Volt/3.200 Watt mit Schuko-Stecker.
Spezifikation
Gehäusematerial Edelstahl
Deckplattenmaterial Aluminiumlegierung
Temperatur (metrisch) Max. 370 °C
Höhe (metrisch) 170 mm
Länge (metrisch) 312 mm
Gewicht (metrisch) 10 kg
Breite (metrisch) 312 mm
Wirkleistung 1800 W
Enthält Leistungsregler
Spannung 230 V
Typ Heizplatte
Abmessungen (L x B x H) 312 x 312 x 170 mm