Learn More
Buerkle™ Schlauch-Winkelhalterung mit starkem Außengewinde
Abgewinkelt um 90 °.
Marke:  Buerkle™ 8547-0012
2.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10451001
  • 3.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Befestigt
  • Außengewinde
Spezifikation
Spezifikation
EU-Lebensmittel
Autoklavierbar
Kugelventil
1/2 Zoll
Röhrchenverbiegung
12 mm-Düse
Polypropylen
20/Skala
12 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Schlauch-Winkelhalterung mit starkem Außengewinde > Gewindegröße: 1/2 in.