Learn More
Buerkle™ Schlauch-Winkelhalterung mit starkem Außengewinde
Artikelnummer. p-8003062 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm-Düse
25 mm-Düse
Düse: 20 mm
Düse: 22 mm
Gewindegröße:
1 in.
1/2 Zoll
1/2 in.
3/4 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10657331
Marke: Buerkle™ 85470100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Abgewinkelt um 90 °.
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Befestigt
  • Außengewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Lebensmittel
Durchmesser (metrisch) 25 mm-Düse
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Kugelventil
Gewindegröße 1 in.
Breite (metrisch) 19.5 mm
Produkttyp Röhrchenverbiegung