Learn More
Sperian™ Honeywell™ Mont-Blanc S2 Sicherheitsschuhe
Schlupfschuh im Mokkasinstil aus Leder, der auf der Überseite nur über wenige Nähte verfügt Die Sperian™ Honeywell™ Mont Blanc Sicherheitsschuhe haben eine doppeltdichte eingespritzte Außensohle für zusätzlichen Schutz.
Marke: Sperian™ 6233216-45/10.5
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Gefütterter und gepolsterter Kragen
- Durchstichsichere Zwischensohle
- Metallkappe 200J
- Perforierte Innensohle, Polyurethan, weiß
- Schützt vor Stößen, Verrutschen und Spritzern
Spezifikation
Europäische Richtlinie 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008 | |
Für Lebensmitteldienstleistungen, die Pharmazie und Medizin | |
45 | |
Polyurethan, doppelt verdichtet | |
Metallisch | |
Sicherheitsschuhe |
Weiß | |
Leder | |
Durchstichsichere Zwischensohle aus Stahl, weiß, aus doppelt dichtem Polyurethan | |
Sicherheit, überziehbar | |
Widerstandsfähig gegenüber Stößen, Spritzern und Wegrutschen |