Learn More
Sperian™ Honeywell™ Mont-Blanc S2 Sicherheitsschuhe
Schlupfschuh im Mokkasinstil aus Leder, der auf der Überseite nur über wenige Nähte verfügt Die Sperian™ Honeywell™ Mont Blanc Sicherheitsschuhe haben eine doppeltdichte eingespritzte Außensohle für zusätzlichen Schutz.
98.65 CHF - 120.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Europäische Richtlinie 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmitteldienstleistungen, die Pharmazie und Medizin |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Durchstichsichere Zwischensohle aus Stahl, weiß, aus doppelt dichtem Polyurethan |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12681293
|
Sperian™
6233216-36/7 |
36 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12641303
|
Sperian™
6233216-42/7 |
42 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12611303
|
Sperian™
6233216-39/7 |
39 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12661303
|
Sperian™
6233216-44/7 |
44 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12671303
|
Sperian™
6233216-45/10.5 |
45 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12631303
|
Sperian™
6233216-41/7 |
41 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12671293
|
Sperian™
6233216-35/7 |
35 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12681303
|
Sperian™
6233216-46/7 |
46 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
12691303
|
Sperian™
6233216-47/7 |
47 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Gefütterter und gepolsterter Kragen
- Durchstichsichere Zwischensohle
- Metallkappe 200J
- Perforierte Innensohle, Polyurethan, weiß
- Schützt vor Stößen, Verrutschen und Spritzern
Spezifikation
Europäische Richtlinie 89.686 CEE, EN 345-1, ISO 9001:2008 | |
Für Lebensmitteldienstleistungen, die Pharmazie und Medizin | |
Durchstichsichere Zwischensohle aus Stahl, weiß, aus doppelt dichtem Polyurethan | |
Sicherheit, überziehbar | |
Widerstandsfähig gegenüber Stößen, Spritzern und Wegrutschen |
Weiß | |
Leder | |
Polyurethan, doppelt verdichtet | |
Metallisch | |
Sicherheitsschuhe |