Learn More
Hoefer™ Kämme für submarine Einheit SUB13 Midi
Zubehör für SUB13 Midi Submarine
Brand: Hoefer™ SUB13-C2-10
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Description
- 10, 12, 16, 20, 24 und 28 Wells
- Dicke 1; 1,5 und 2 mm
- Well-Breite von 3 bis 9,5 mm
- Probenvolumen min. 13, max. 85 μl
Specifications
SUB13 Midi-Submarine-Gelelektrophoreseeinheit | |
10 | |
0,2 cm | |
0.37 Zoll | |
0.19 Zoll |
Kamm | |
0.07 Zoll | |
85 μl | |
0,95 cm | |
0,5 cm |