Learn More
Hoefer™ Kämme für submarine Einheit SUB13 Midi
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
16
20
24
28
Dicke (metrisch):
0,1 cm
0,15 cm
0,2 cm
Breite (metrisch) Well:
0,3 cm
0,4 cm
0,55 cm
0,8 cm
0,95 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 10, 12, 16, 20, 24 und 28 Wells
- Dicke 1; 1,5 und 2 mm
- Well-Breite von 3 bis 9,5 mm
- Probenvolumen min. 13, max. 85 μl
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SUB13 Midi-Submarine-Gelelektrophoreseeinheit |
| Typ | Kamm |
| Anzahl Wells | 10 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,03 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,1 cm |
| Füllmenge (metrisch) | 40 μl |
| Breite (angloamerikanisch) Well | 0.37 Zoll |
| Breite (metrisch) Well | 0,95 cm |
| Tiefe (angloamerikanisch) Schale | 0,19 in. |
| Tiefe (metrisch) Schale | 0,5 cm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hoefer™ Kämme für submarine Einheit SUB13 Midi >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur