Learn More
Hoefer™ Kämme für submarine Einheit SUB13 Midi
Zubehör für SUB13 Midi Submarine
Marke: Hoefer™ SUB13-C1.5-12MC
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- 10, 12, 16, 20, 24 und 28 Wells
- Dicke 1; 1,5 und 2 mm
- Well-Breite von 3 bis 9,5 mm
- Probenvolumen min. 13, max. 85 μl
Spezifikation
SUB13 Midi-Submarine-Gelelektrophoreseeinheit | |
12 | |
0,15 cm | |
0.31 Zoll | |
0.19 Zoll |
Kamm | |
0.05 Zoll | |
50 μl | |
0,8 cm | |
0,5 cm |