Learn More
Hoefer™ Platte und Spacer für vertikale Elektrophoreseeinheit SE 660
For use with SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410 and SE400
Marke:  Hoefer™ SE6619-2-1.5
Additional Details : Gewicht : 0.01600kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12024707
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Größen von 18 x 16 bis 18 x 24 cm
  • 2 Stück
  • Mit Kerbe
Spezifikation
Spezifikation
SE 660 Vertikale Elektrophoreseeinheit
Kunststoff
0,15 cm
2 cm
Spacer-Set
0,05 in.
24 cm