Learn More
Hoefer™ Platte und Spacer für vertikale Elektrophoreseeinheit SE 660
For use with SE660, SE600X Chroma, SE600, SE640, SE410 and SE400
90.95 CHF - 148.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SE 660 Vertikale Elektrophoreseeinheit |
---|
Produktcode | Marke | Typ | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Dicke (angloamerikanisch) | Dicke (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12084697
|
Hoefer™
SE6602D |
Gekerbter Glasplattentrenner | Glas |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12004867
|
Hoefer™
SE6619-2-1.0 |
Spacer-Set | 0,03 in. | 0,1 cm | Kunststoff |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12084857
|
Hoefer™
SE6619-2-.75 |
Spacer-Set | 0,02 in. | 0,07 cm | Kunststoff |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12024707
|
Hoefer™
SE6619-2-1.5 |
Spacer-Set | 0,05 in. | 0,15 cm | Kunststoff |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
- Ranges from 18 x 16 to 18 x 24 cm
- 2 pcs
- Notched
Spezifikation
SE 660 Vertikale Elektrophoreseeinheit |