Learn More
Hoefer™ Gel Casting Accessories for HE 99X Max Submarine Units: Casting Kits
Für den Einsatz mit Hoefer HE 99Submarine-Geräten für Elektrophorese X Max
Marke: Hoefer™ HE97X-20
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Für den Einsatz mit Hoefer HE 99Submarine-Geräten für Elektrophorese X Max
- Casting kits include necessary components to cast agarose gels without tape—includes casting tray, running tray, and foam gaskets
Spezifikation
HE99X Max Submarine Electrophoresis Unit | |
15 x 20 cm | |
7.8 x 5.9 in. (20 x 15 cm) | |
20 cm | |
15 cm |
Casting Kit | |
Running tray, casting tray, Foam gasket | |
7.8 in. | |
5.9 in. |