Learn More
Hoefer™ Gel Casting Accessories for HE 99X Max Submarine Units: Casting Kits
Für den Einsatz mit Hoefer HE 99Submarine-Geräten für Elektrophorese X Max
231.00 CHF - 252.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | HE99X Max Submarine Electrophoresis Unit |
---|---|
Typ | Casting Kit |
Enthält | Running tray, casting tray, Foam gasket |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Breite (angloamerikanisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10006284
|
Hoefer™
HE97X-10 |
5.9 Zoll | 15 cm | 3.9 Zoll | 10 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12014627
|
Hoefer™
HE97X-10 |
5.9 Zoll | 15 cm | 3.9 Zoll | 10 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
12094837
|
Hoefer™
HE97X-15 |
5,9 in. | 15 cm | 5.9 Zoll | 15 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
10197104
|
Hoefer™
HE97X-20 |
7.8 in. | 20 cm | 5.9 in. | 15 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
Für den Einsatz mit Hoefer HE 99Submarine-Geräten für Elektrophorese X Max
- Die Gießkits enthalten die erforderlichen Komponenten für das Gießen von Agarose-Gelen ohne Klebeband — einschließlich Gießschale, Laufschale und Schaumstoffdichtungen
Spezifikation
HE99X Max Submarine Electrophoresis Unit | |
Casting Kit | |
Running tray, casting tray, Foam gasket |