Learn More
Hoefer™ Gel Casting Accessories for HE 99X Max Submarine Units: Casting Kits
Für den Einsatz mit Hoefer HE 99Submarine-Geräten für Elektrophorese X Max
Marke: Hoefer™ HE97X-10
Additional Details : Gewicht : 0.20300kg
Beschreibung
Für den Einsatz mit Hoefer HE 99Submarine-Geräten für Elektrophorese X Max
- Die Gießkits enthalten die erforderlichen Komponenten für das Gießen von Agarose-Gelen ohne Klebeband — einschließlich Gießschale, Laufschale und Schaumstoffdichtungen
Spezifikation
HE99X Max Submarine Elektrophoreseeinheit | |
15 x 10 cm | |
15 x 10 cm (5,9 x 3,9 in.) | |
15 cm | |
10 cm |
Gieß-Kit | |
Laufschale, Gießschale, Schaumdichtung | |
5.9 Zoll | |
3.9 Zoll |