missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
hnRNP L Monoclonal antibody specifically detects hnRNP L in Human, Mouse, Rat, Amphibian, Bovine, Chicken, Primate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | hnRNP L |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 4D11 |
| Konjugat | Janelia Fluor 549 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | FLJ35509, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein L, hnRNP L, hnRNP-L, HNRPL |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Human hnRNP proteins from HeLa cells purified by affinity chromatography on ssDNA agarose. |
| Reinigungsverfahren | Protein G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?