missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

hnRNP L Antibody (4D11), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30148071 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30148071 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30148071 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB1206106CL1

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

hnRNP L Monoclonal antibody specifically detects hnRNP L in Amphibian,Bovine,Chicken,Human,Mouse,Primate,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen hnRNP L
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon 4D11
Konjugat CoraFluor 1
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias FLJ35509, heterogeneous nuclear ribonucleoprotein L, hnRNP L, hnRNP-L, HNRPL
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human hnRNP proteins from HeLa cells purified by affinity chromatography on ssDNA agarose.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Core ESC Like Genes, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3191
Zielspezies Amphibian, Bovine, Chicken, Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.