Beschreibung
HLA A Polyclonal antibody specifically detects HLA A in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | HLA A |
| Anwendungen | Sandwich ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | 1x PBS, pH 7.4 |
| Gen-Alias | A-10 alpha chain, FLJ26655, HLA class I histocompatibility antigen, A-1 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-28 alpha chain, HLA class I histocompatibility antigen, A-9 alpha chain, HLAA, major histocompatibility complex, class I, A, MHC class I antigen A*1, MHC class I antigen A*11, MHC class I antigen A*80 |
| Menge | 1 Set |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Forschungsgebiet | Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Mehr anzeigen |