missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HIV-1-P24 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 30168-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The HIV-1-P24 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of hiv-1 HIV-1-P24. This antibody recognizes recombinant protein antigen. The HIV-1-P24 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Spezifikation
| HIV-1-P24 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Recombinant Protein | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Recombinant Protein | |
| Polyclonal Antibody | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA | |
| 450 μg/mL | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| RUO | |
| 155030 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur